Learn More
Caprophenone, TRC
Codice prodotto. 30364706
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30364706 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30364706 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC24223010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Caprophenone
CAS 942-92-7
Formula molecolare C12H16O
Quantità 10 g
Sinonimo Hexanophenone, 1-Phenyl-1-hexanone, 1-Benzoylpentane, NSC 8480, Pentyl Phenyl Ketone, Phenyl Pentyl Ketone, n-Pentyl Phenyl Ketone
InChI Formula InChI=1S/C12H16O/c1-2-3-5-10-12(13)11-8-6-4-7-9-11/h4,6-9H,2-3,5,10H2,1H3
SMILES CCCCCC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 1-phenylhexan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 176.25
Peso formulazione 176.1201