Learn More
Caprylic Acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caprylic Acid |
| CAS | 124-07-2 |
| Nomi componenti o analita | Caprylic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C8 H16 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)O |
| Vedi altri risultati |