Learn More
Caprylic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17912536
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17912536 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17912536 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3387.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Caprylic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Caprylic Acid
CAS 124-07-2
Nomi componenti o analita Caprylic Acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C8 H16 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Octanoic acid, 1-Heptanecarboxylic acid, Caprylic acid, Edenor C 8-98-100, Emery 657, Kortacid 0899, Lunac 8-95, Lunac 8-98, NAA 82, NSC 5024, Neo-Fat 8, Neo-Fat 8S, Octylic acid, Prifac 2901, n-Caprylic acid, n-Octanoic acid, n-Octoic acid, n-Octylic acid, 8:0 caprylic acid
InChI Formula InChI=1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
SMILES CCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name octanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Quantità 250 mg
Peso formulazione 144.115 g/mol