Learn More
Globe Scientific Caps for Sample Cups
Descrizione
- For use on Globe Scientific sample cups
- Snap easily and securely into place
- Available with flat top (21-200-100) or pierceable cross cut (21-200-101)
- Polyethylene (PE)
- Natural color
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo di chiusura | Flat Top |
| Quantità | 1000/Pk. |
| Colore | Natural |
| Product Type | Snap Cap |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Globe Scientific Sample Cups |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?