Learn More
BRAND™ Caps for Transferpettor™
Codice prodotto. 10490413 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 μL
20 μL
25 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
10490413 20 μL pezzi 100
10343631 5 μL pezzi 100
10430993 25 μL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490413 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701904
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.65€
    36.01€ / pezzi 100
    Risparmia 2.64€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
DE-M certified. Includes color code. Glass construction.
  • For use with Transferpettor™
  • DE-M marking
  • Glass construction
  • Includes color code
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DE-M certified
Colore Black
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 20 μL
Quantità 100 Pack