Learn More
R&D Systems™ Capsazepine
Descrizione
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Capsazepine |
| Quantità | 50 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Peso formulazione | 376.9 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 376.899 |