Learn More
Capsazepine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472787
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472787 50 mg 50mg
16466856 100 mg 100mg
16456708 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16472787 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15640
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Capsazepine is a synthetic analogue of the sensory neurone excitotoxin, and an antagonist of TRPV1 receptor with an IC50 of 562 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Capsazepine
CAS 138977-28-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H21ClN2O2S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (265.32 mM)
SMILES S=C(N1CCCC2=CC(O)=C(O)C=C2C1)NCCC3=CC=C(Cl)C=C3
Molecular Weight (g/mol) 376.9
Peso formulazione 376.9
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only