Learn More
Capsazepine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Capsazepine |
| CAS | 138977-28-3 |
| Formula molecolare | C19 H21 Cl N2 O2 S |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25) |
| SMILES | Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC Name | N-[2-(4-chlorophenyl)ethyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine-2-carbothioamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 376.9 |
| Peso formulazione | 376.1012 |