Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99%
Codice prodotto. 11975421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11975421 25 g Bottiglia in vetro 25g
11985421 100 g Bottiglia in vetro 100g
11965421 1 kg Plastic bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11975421 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 327740250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237.3 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73463-39-5
Formula molecolare C9H19NO4S
Molecular Weight (g/mol) 237.3
InChI Key INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC Name 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid
SMILES C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico CAPSO
Absorbance (0.1M aq. soln.), 0.03 max. at 280nm, (0.1 M aq. soln.), (0.1 M aq. soln.) at 0nm
Punto di fusione 263.0°C to 271.0°C
Colore White
pH 5 to 6.5 (1% aq. soln. at 25°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità (0.1M in water) Clear colorless solution
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder