Learn More
Thermo Scientific Chemicals CAPSO sodium salt, 98%
Codice prodotto. 11490678
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490678 100 g 100g
11480678 25 g 25g
11400688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490678 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore B25202.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 102601-34-3 | C9H12NO4S | 230.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102601-34-3
Formula molecolare C9H12NO4S
Molecular Weight (g/mol) 230.26
Numero MDL MFCD00070063
InChI Key CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Sinonimo capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC Name sodium;3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
SMILES O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico CAPSO sodium salt
Quantità 100 g
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 259.3
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CAPSO, sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(cyclohexylamino)-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid monosodium salt