Learn More
Porcelaines Avignon™ Capsula con beccuccio a fondo piatto
Use this type of Porcelaines Avignon™ Porcelain Capsule lFlat Bottom with Spout in laboratories spanning from educational institutions to scientific development and industrial research..
Marca: Porcelaines Avignon™ 10107
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36000kg
Descrizione
- Flat bottom
- Porcelain crucible
- White
- Straight sides
Specifica
Beccuccio a fondo piatto | |
100 mL | |
Round | |
33 mm |
Flat | |
Porcellana | |
Capsule di porcellana | |
84 mm |