Learn More
Kartell™ Capsules with Straight Walls
Codice prodotto. 10488642
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10488642 100 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10488642 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0062700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.00€
    37.79€ / pezzi 1
    Risparmia 2.21€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-02-2027
Constructed of PTFE for durability. Kartell™ Capsule with Straight Walls has excellent chemical, mechanical, and temperature resistance.
  • Excellent chemical,mechanical and heat resistance
  • Will withstand temperatures continuously up to 250°C
  • Will withstand temperatures for short intervals up to 300°C
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Descrizione With straight walls
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale PTFE
Forma Round
Tipo Capsule
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm