Learn More
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinet
Erlab™ Captair 822B Smart Filtering Storage Cabinets provide a steady flow of air through the cabinet, capturing hazardous vapors in the filters, and returns clean air back to the room.
3700.00€ - 3835.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Filtration performances tested according to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France EN 1822 : 1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filters) - CE Marking
Descrizione Air Flow: 70 m3/h
Dimensioni (P x L x A) 580 x 650 x 755 mm
Product Type Ductless Filtering Storage Cabinet
Capacità 20 to 25 bottles
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15544974
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Erlab™
B03IA02B/AS
Filter AS Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15564974
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Erlab™
B03IA02B/F
Filter F Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Filter AS - For organic vapors
  • Filter BE - For acid vapors
  • Filter F - For formaldehyde vapors
  • Filter K - For ammonia vapors
  • HP - HEPA H14:99.995 % efficiency filtration of particles over 0.1 μm in size
  • 80 to 220 V, 50/60 Hz, 35 W
  • Corrosion resistant electro-galvanized steel coated with anti-acid polymere
  • Doors: Clear, chemical resistant acrylic for easy viewing
  • Filtration Module: Polypropylene
  • 2 storage compartments with sliding doors or 1 storage compartment with large volume drawer
  • Simple communication by LED pulsation system: fan settings, usage timer, fan failure, face velocity, automatic filter saturation detection
  • App for remote control to monitor the chemical storage cabinet, change the settings, and deliver safety salerts immediately to your devices (mobile, tablet and PC)
  • RJ45 cable connection
  • Detection sensors for solvents or acids or formaldehyde
  • Alarm if doors are left open
Specifica
Specifica
Filtration performances tested according to the AFNOR NF X 15-211:2009 standard : France EN 1822 : 1998 (HEPA H14 & ULPA U17 Filters) - CE Marking
580 x 650 x 755 mm
20 to 25 bottles
Air Flow: 70 m3/h
Ductless Filtering Storage Cabinet
Up to 25 x 1 L Bottles