Learn More
Erlab™ Stazione di lavoro per PCR biologica Captair Bio 391 Smart
Codice prodotto. 17981662 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di illuminazione:
LED, UV Neon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di illuminazione Dimensione della confezione
17981662 LED, UV Neon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17981662 Fornitore Erlab™ N. del fornitore AE611
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Questa stazione di lavoro per PCR biologica Captair Bio 391 Smart è progettata per adattarsi a qualsiasi spazio, la stazione di lavoro per PCR biologica di ERLAB, con colonne di filtrazione montate sulla parte superiore, viene installata in modo rapido e semplice. Il suo perfetto design ergonomico li rende semplici, pratici e comodi da usare.
  • Standard di sicurezza: NF EN 61010 - EN 1822:1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U16) - ISO 14644-1
  • Marcatura CE
  • Dimensioni (mm): Interne: L 969 x P 625 x H 523 (altezza utile del piano di lavoro) - Esterne: L 1013 x P 670 x H 965/1059 (altezza max/min colonna di filtrazione)
  • Voltaggio/Frequenza 110-230 V/50-60 Hz (a seconda della configurazione)
  • Velocità frontale dell'aria (m/s-fpm) 0,35 - 69 (a seconda della configurazione)
  • Portata d'aria (m3/h-CFM) 200 / 118 245 / 144 (a seconda della configurazione)
  • Consumo energetico 40 - 55 W (a seconda della configurazione)
  • Livello decibel (dBA) 55 - 57
  • Pannelli laterali e frontali: vetro sintetico di 10 mm di spessore è progettato per proteggere gli utenti dai dannosi raggi UV e β (Bêta) emessi da isotopi radioattivi come: T(3H), 14C, 32P
  • Struttura: Acciaio elettrozincato resistente alla corrosione rivestito con polimero antiacido
  • Il modulo di filtrazione è realizzato in polipropilene iniettato
  • Filtro antiparticolato (1P) HEPA H14: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,995% secondo il metodo MPPS previsto dalla norma EN 1822-1.
  • ULPA U16: Questa tecnologia di filtrazione intrappola le particelle più grandi di 0,1 μm con un'efficienza del 99,99995% secondo il metodo MPPS stabilito dalla norma EN 1822-1.
  • Filtro al carbone (opzione) (1C) L'aggiunta di un filtro al carbone alla custodia consente la protezione dei campioni dai COV. Filtro AS: Per vapori organici
  • Prefiltro antiparticolato: protegge i filtri antiparticolato dalle polveri contenute nell'ambiente di laboratorio (solo per versione 1P)
  • Sensore di rilevamento: Tipo S Rilevamento automatico di COV - rottura del filtro
  • L'anemometro monitora un calo di pressione che indica prefiltro o filtro
  • Illuminazione interna battericida: LED - IP 44 - 6000K - 950 lux
  • Luci UV 15 W - Lunghezza d'onda: 254 nm - 0,13 mJ/ s/cm2
  • è necessaria la sostituzione
  • Tasto plafoniera opzionale
  • Porte di servizio sul pannello laterale: per consentire ai cavi elettrici e/o alle linee del fluido di entrare facilmente nell'armadio - 2 per unità
  • Piano di lavoro Acciaio inossidabile 304 L / TRESPA™ TopLab PLUS
  • Panche: Carrello su ruote (Mobicap) o panca fissa (Benchcap)
  • Ripiani: ripiano interno scorrevole in metallo (solo per Benchcap)
  • eGuard: interfaccia per il controllo remoto in tempo reale dei parametri di sicurezza - compatibile con PC
Specifica
Product Type Cappa biologica per PCR
Rivestimento Acciaio elettrozincato anti-corrosione ricoperto da rivestimento termo-indurante anti-acido
Tipo di illuminazione LED, UV Neon
Materiale Stainless Steel
Velocità dell'aria 0.35 to 69 m/sec.
Certificazione/Conformità CE, NF EN 61010, EN 1822:1998, ISO 14644-1
Dimensioni (P x L x A) 670 x 1013 x 1059 mm
Livello di rumorosità 55 to 57 dBA
Tensione 110/230 V
Wattage 40 to 55 W