Learn More
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Codice prodotto. 12848653 Sfoglia Tutto Erlab Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
405 cfm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
12848653 405 cfm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12848653 Fornitore Erlab™ N. del fornitore A24F/BE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Fume Hood
Tipo di illuminazione Compact Tubular Fluorescent
Materiale Steel, Polyester
Product Line Captair Flex
Amperaggio 4.8 A
Certificazione/Conformità AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Profondità (sistema imperiale) 31.5 in.
Profondità (sistema metrico) 800.1 mm
Portata 405 cfm
Da utilizzare con (applicazione) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Altezza (sistema imperiale) interno 41 in.
Altezza (sistema metrico) 1314.45 to 1520.69 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1041.4 mm
Include Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modello XLS483
Tensione 90/264 V
Wattage 191 W
Larghezza (sistema imperiale) 50.25 in.
Larghezza (sistema metrico) 1276.35 mm
Frequenza 50/60 Hz