Learn More
Erlab™ Filtri con cappa di aspirazione senza condotto mobili Captair™
Descrizione
Per la protezione personale nella manipolazione di sostanze chimiche liquide, gassose e solide.
Tipi di filtro disponibili:
Tipi di filtro disponibili:
- GF4 AS: vapori organici
- GF4 BE +: vapori organici e vapori acidi
- GF4 F: vapori di formaldeide
- GF4 K: vapori di ammoniaca
- GF4 HP: filtro HI4 HEPA per polveri
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | BE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cappa mobile per filtrazione di fumi senza tubo |
| Product Type | Filtro di ricambio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per vapori organici e vapori acidi |