Descrizione
- For a wide variety of fume hoods and cabinets
- Filters for organic vapors, acid vapors and more
Specifica
Specifica
| Tipo di filtro | BE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Filtair 834, Filtair XL 1044, Filtair XL 1344 |
| Altezza (sistema metrico) | 106 mm |
| Profondità (sistema metrico) | 405 mm |
| Product Type | Filter |
| Modello | MF4BE |
| Larghezza (sistema metrico) parte esterna | 755 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Organic and Acid Vapors |