Learn More
Erlab™ Cappa di aspirazione filtrante senza condotto Captair Smart
Facilità d'uso. La cappa chimica filtrante senza condotto Captair Smart con filtro Flex esclusivo è in grado di gestire la maggior parte delle applicazioni di laboratorio.
dietro preventivo
Specifica
Product Type Cappa di aspirazione
Visualizza altre specifiche
Descrizione
Descrizione
Caratteristiche:
  • Semplici, intuitive spie di comunicazione mostrano lo stato della cappa
  • Singolo tasto di attivazione
  • Potente interfaccia di comunicazione tramite impulsi luminosi per una maggiore sicurezza
  • La tecnologia SMART informa gli utenti sulla loro protezione utilizzando luci e suoni
  • Sensori che rilevano la saturazione del filtro
  • Consumo energetico estremamente basso - costi di esercizio ridotti
  • Velocità frontale monitorata automaticamente
  • Il pannello inclinato 6° in vetro offre visibilità ottimale e uno spazio di lavoro ergonomico
  • Ampie aperture per facilitare l'accesso al lavoro
  • Sono stati aggiunti nuovi sensori per il rilevamento di solventi o acidi o formaldeide
  • Il nuovo anemometro elettronico monitora la velocità frontale
  • Possibilità di collegare il dispositivo e monitorarne l'utilizzo in remoto tramite le nostre soluzioni mobili
Caratteristiche tecniche:
  • Standard di sicurezza: AFNOR NF X 15-211:2009 Francia - BS 7989: Inghilterra DIN 12 927: Germania - EN 1822: 1998 (filtri HEPA H14 e ULPA U17) - Marchio CE
  • Velocità frontale dell'aria: da 0,4 a 0,6 m/s - da 79 fpm a 118 fpm
  • Struttura: acciaio elettro-galvanizzato resistente alla corrosione rivestito con polimero anti acido
  • Pannelli laterali e frontali: in acrilico resistente ai prodotti chimici
  • Modulo di filtrazione: polipropilene
  • Filtrazione al carbonio per gas e vapori: AS: Per vapori organici; BE+: Per vapori organici e vapori acidi; F: Per vapori di formaldeide - K: Per vapori di ammoniaca
  • Filtrazione particolato per polveri: Efficienza di filtrazione HEPA H14: efficienza di filtrazione 99,995% in base al metodo MPPS, standard EN1822, ULPA U17: 99,999995% in base al metodo MPPS, standard EN1822
  • Connettività: Cavo di collegamento RJ45
  • Illuminazione interna: Illuminazione a LED >650 Lux
Specifica
Specifica
Cappa di aspirazione