Learn More
Erlab™ Captair Smart Glass Work Surface with Retention Tray
Codice prodotto. 15535154
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Smart 321 Fume Hood
Smart 391 Fume Hood
Smart 392 Fume Hood
Smart 481 Fume Hood
Smart 483 Fume Hood
Smart 633 Fume Hood
Smart 714 Fume Hood
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
15535154 Smart 321 Fume Hood Pezzo
15565154 Smart 391 Fume Hood Pezzo
15595154 Smart 481 Fume Hood Pezzo
15512904 Smart 392 Fume Hood Pezzo
15525164 Smart 483 Fume Hood Pezzo
15555164 Smart 633 Fume Hood Pezzo
15575164 Smart 714 Fume Hood Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 15535154 Fornitore Erlab™ N. del fornitore I0160020001
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Erlab™ Captair Smart Work Surface with Retention Tray is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Tempered enameled glass worktop
  • Includes retention tray filtering fume hoods
  • Jointed frame
  • Ergonomic arm rest for a comfortable working position
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Smart 321 Fume Hood
Include Retention Tray
Profondità (sistema metrico) 470 mm
Descrizione Jointed Frame
Larghezza (sistema metrico) 700 mm
Product Type Work Surface
Materiale Tempered Glass