Learn More
Cytiva Capto™ Adhere Media
Codice prodotto. 10792852 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10792852 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10792852 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17544410
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A multimodal anion exchanger to follow the Protein A capture step, making for a streamlined process
This product is designed to allow for a two-step process with purification of monoclonal antibodies and Protein A capture, which cuts cost and time.
  • Two-step chromatographic process with protein A affinity
  • Multimodal anion exchanger for post-protein A purification of monoclonal antibodies
  • Wide operational window of pH and conductivity
  • High capacity and productivity in flow-through mode
  • Average particle size of 75μm
  • Highy crossed-linked agarose
  • Ligand N-benzyl-n-methyl ethanolamine
For intermediate purification and polishing of monoclonal antibodies after the Protein A capture step.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Stabilità 1 M Acetic Acid, 1 M Sodium Hydroxide
Da utilizzare con (applicazione) For Multimodal Chromatography
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Capto Adhere Media
Portata 600 cm/Hoμr
Dimensione particelle 75 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Capacità ionica 0.09 to 0.12 mM Cl-/mL
Include Certificate of Analysis
Tipo di scambio ionico Multimodal Strong AnIon Exchanger
Pressione max 300 kPa
Matrix Highly Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 2 to 14
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante N-benzyl-n-methyl ethanolamine
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto adhere
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.