Learn More
Cytiva Capto™ Blue Chromatography Media
Codice prodotto. 11797444 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11797444 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11797444 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17544801
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
An affinity medium for capture of proteins and enzyme purification on large and small scale
This product is chemically stable for cleaning with strong agarose base matrix.
  • Chemical stability ensures tolerance of harsh solvents used in repeated CIP and sanitization procedures
  • Rigid agarose base matrix allows high flow rates and processing of large sample volumes with no reduction in binding capacity
  • Can be autoclaved repeatedly
  • Average particle size of 75μm
For purification of enzymes, capture of albumin and recombinant proteins at laboratory and process scales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 25 mL
Stabilità Stable in commonly used aqueous Buffers: 0.5 M NaOH, 8 M Urea, 6 M Guanidine Hydrochloride
Da utilizzare con (applicazione) For Enzyme PurifiCatIon, Capture of Albumin
Requisiti di stoccaggio 2°C to 8°C
Capacità di legame >24 mg HSA/mL mediμm
Product Type Capto Blue Media
Portata 600 cm/Hoμr
Dimensione particelle 75 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Include Certificate of Analysis
Pressione max 300 kPa
Matrix Highly Cross-Linked Agarose
Intervallo di pH 2 to 13
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Cibacron Blue
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 25 ML CAPTO BLUE
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.