Learn More
Cytiva Capto™ DEAE Chromatography Media
Codice prodotto. 10019389 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10019389 100mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10019389 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17544301
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Used for fast, efficient capture and intermediate protein purification
  • Composed of high-flow agarose matrix modified with dextran surface extenders and weak diethylaminoethyl (DEAE) anion exchanger
  • Combination of high volume throughput and dynamic binding capacity at high flow
  • Withstands effective CIP procedure and is chemically stable
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantità 100mL
Da utilizzare con (applicazione) For Capture, Intermediate Protein Purification
Tipo di scambio anionico Weak anion exchanger
Product Type Capto DEAE Media
Dimensione particelle 90 μm
Matrix Cross linked agarose w/dextran surface extender
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto DEAE, 100 ml
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol