Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Codice prodotto. 16267791 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Capto™ HiRes Q 10/100 Column
Capto™ HiRes Q 5/50 Column
Capto™ HiRes S 10/100 Column
Capto™ HiRes S 5/50 Column
Capacità della colonna:
1 mL
8 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Capacità della colonna Dimensione della confezione
16267791 Capto™ HiRes Q 5/50 Column 1 mL Pezzo
16287791 Capto™ HiRes Q 10/100 Column 8 mL Pezzo
16257791 Capto™ HiRes S 5/50 Column 1 mL Pezzo
16277791 Capto™ HiRes S 10/100 Column 8 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16267791 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29275878
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
  • High resolution columns for laboratory scale ion exchange chromatography
  • Suitable for preparing highly pure proteins, and protein analysis in research or quality control applications
  • High quality column with excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities
  • Replacement for Mono Q™ and Mono S™ columns delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other
  • Chromatography packing resins are based on a high-flow agarose base matrix and a small bead size (9 μm average)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Descrizione Ionic Capacity: ∼0.23 mmol Cl-/mL resin
Capacità della colonna 1 mL
Portata 0.5 to 2 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Anaylsis or Purification of Proteins and Nucleic Acids
Gruppo a scambio ionico Quaternary Ammonium
Pressione max 4 MPa (40 bar)
Dimensione particelle ∼9μm
Product Line Capto
Tipo Capto™ HiRes Q 5/50 Column
Forma particelle Spherical
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Capto HiRes Q 5/50
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Hazard Statement
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.