Learn More
Cytiva Capto™ HiRes Ion Exchange Chromatography Columns
Codice prodotto. 16287791 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Capto™ HiRes Q 10/100 Column
Capto™ HiRes Q 5/50 Column
Capto™ HiRes S 10/100 Column
Capto™ HiRes S 5/50 Column
Capacità della colonna:
1 mL
8 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Capacità della colonna Dimensione della confezione
16287791 Capto™ HiRes Q 10/100 Column 8 mL Pezzo
16267791 Capto™ HiRes Q 5/50 Column 1 mL Pezzo
16257791 Capto™ HiRes S 5/50 Column 1 mL Pezzo
16277791 Capto™ HiRes S 10/100 Column 8 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16287791 Fornitore Cytiva N. del fornitore 29275881
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Prepacked columns for high-resolution purification of proteins and other biomolecules by ion exchange chromatography. They are well-suited for the preparation of highly pure proteins for structural studies and protein analysis.
  • High resolution columns for laboratory scale ion exchange chromatography
  • Suitable for preparing highly pure proteins, and protein analysis in research or quality control applications
  • High quality column with excellent reproducibility, durability, and high chemical and pH stabilities
  • Replacement for Mono Q™ and Mono S™ columns delivering similar or improved resolution, with easy transition from one column platform to the other
  • Chromatography packing resins are based on a high-flow agarose base matrix and a small bead size (9 μm average)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza letto 100 mm
Tipo di colonna Ion Exchange Column
Descrizione Ionic Capacity: ∼0.23 mmol Cl-/mL resin
Capacità della colonna 8 mL
Portata 0.5 to 2 mL/min.
Da utilizzare con (applicazione) Anaylsis or Purification of Proteins and Nucleic Acids
Gruppo a scambio ionico Quaternary Ammonium
Pressione max 4 MPa (40 bar)
Dimensione particelle ∼9μm
Product Line Capto
Tipo Capto™ HiRes Q 10/100 Column
Materiale Tricorn™ Glass
Materiale di impaccamento Highly Cross-Linked Agarose
Forma particelle Spherical
pH 2 to 12
Quantità 1 Ea.
Temperatura (sistema metrico) 4°C to 40°C
Diametro (sistema metrico) interno 10 mm
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto HiRes Q 10/100
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.