Learn More
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Chromatography Medium
Codice prodotto. 15141556 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15141556 100 mL 100mL
15131556 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15141556 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371602
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
For high-resolution polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules
  • High yields achieved through high-resolution beads and ligand selectivity
  • Efficient removal of aggregates, viruses, and main contaminants in MAb processes
  • Enables use of platform approach to MAb process development
  • Displays broad pH/salt operational window
Avoid using oxidizing agents, cationic detergents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL
Stabilità 1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5% 1-Propanol, 30% Isopropanol, 70% Ethanol
Da utilizzare con (applicazione) For High Resolution Polishing of Monoclonal Antibodies (MAbs) and Other Biomolecules
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Capacità di scambio anionico 25 to 39 μM/mL
Capacità di legame 60 to 90 mg Mab/mL
Product Type Capto MMC ImpRes Media
Dimensione particelle 40 μm
Pressione max 300 kPa
Matrix High-flow Agarose
Intervallo di pH 3 to 12
Tampone di conservazione 20% Ethanol, 0.2 M Sodium Acetate
Tipo di legante Multimodal Weak CatIon Exchanger
Formato Bulk Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto MMC ImpRes
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol