Learn More
Cytiva Capto™ Multimodal (MMC) Chromatography Media
Codice prodotto. 10089269 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10089269 100 mL 100mL
10681521 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10089269 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17531702
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used to solve specific purification challenges at both high and low ionic strengths
  • Composed of rigid, high-flow agarose matrix and novel multimodal ligand
  • Used to bind proteins at conductivity of feed material
  • Ligand contains carboxylic acid group and exhibit the properties of weak cation exchanger
  • High dynamic binding capacity at high conductivity
  • High-volume throughput cuts process times
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
  • Dynamic binding capacity at 10% breakthrough as measured at a residence time of 2 min, 300cm/h in a Tricorn(TM) 5/100 column with 10cm bed height in 50mM Sodium acetate, pH 4.75, 250mM NaCl.
Garantie
Store at 4° to 30°C in 20% Ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantità 100 mL
Stabilità 1 M Acetic Acid, 1 M Sodium Hydroxide, 8 M Urea, 6 M Guanidine Hydrochloride, and 70% Ethanol
Da utilizzare con (applicazione) Used to Solve Specific PurifiCatIon Challenges at Both High and Low Ionic Strengths
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Capacità di legame >45 mg BSA/mL medium (at 30 mS/cm2)
Product Type Capto MMC Media
Portata 600 cm/Hoμr
Dimensione particelle 75 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Capacità ionica 0.07 to 0.09 mM H+/mL
Tipo di scambio ionico Multimodal Weak CatIon Exchanger
Pressione max 300 kPa
Matrix Highly cross-linked agarose
Intervallo di pH 2 to 14
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Carboxylic Acid Group
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Capto MMC, 100 ml
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Mention de danger
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Conseils de prudence
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.