Learn More
Cytiva Capto Q, 25mL
Codice prodotto. 10393490 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10393490 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10393490 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17531610
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to meet the demands of modern large-scale manufacturers. Cytiva Capto Q, 25ml is a strong anion exchange BioProcess medium, for fast, efficient, and cost-effective capture and intermediate protein purification of quaternary amine ligands.
Capto Q is designed for capture and intermediate purification of proteins from large feed volumes. It is composed of a rigid, high-flow agarose matrix modified with dextran surface extenders and a strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger. The combination of high volume throughput and high dynamic binding capacity for Capto Q raises the productivity in industrial downstream processes. Capto Q withstands effective and rigorous CIP procedure and the chemical stability ensures long media lifetime.
  • Strong anion exchanger for high-productivity capture and intermediate purification when high volume throughput is essential
  • High dynamic binding capacity at high flow raises productivity
  • High-volume throughput cuts process times
  • Cost-effective processing with smaller unit operations
  • Meets industrial demands: security of supply, technical and regulatory support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Capto Q, 25 mL
Matrix Highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Da utilizzare con (applicazione) Designed to meet the demands of modern, large-scale manufacturers Capto Q’s shorter processing times can reduce exposure of the target protein.
Tipo di legante Quaternary amine
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Dimensione particelle 90 μm, d50v is the median particle size of the cumulative volume distribution.
pH 2 to 12
Quantità 25 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto Q, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.