Learn More
Cytiva Capto™ Q Chromatography Media
Codice prodotto. 10324120 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10324120 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10324120 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17531602
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Designed for capture and intermediate purification of proteins from large feed volumes. Cytiva CaptoTM Q Chromatography Media is a strong anion exchange BioProcess medium, designed to meet the demands of modern large-scale manufacturers.
  • Rigid, high flow agarose matrix modified with dextran surface extenders and strong quaternary ammonium (Q) anion exchanger
  • Combination of high volume throughput and dynamic binding capacity at high flow for raise in productivity
  • Process time reduced due to combination of high capacity with high flow velocity
  • Withstands effective CIP procedure and is chemically stable
  • Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 100 mL
Stabilità 1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 8 M Urea, 6 M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol
Da utilizzare con (applicazione) For Efficient Capture and Intermediate Protein PurifiCatIon When High Volume Throughput is Essential
Requisiti di stoccaggio 4°C to 30°C
Product Type Capto Q Media
Portata 700 cm/Hoμr
Dimensione particelle 90 μm
Altezza letto (sistema imperiale) 7.87 in.
Altezza letto (sistema metrico) 20 cm
Capacità ionica 0.16 to 0.22 mM Cl-/mL
Tipo di scambio ionico Strong AnIon Exchanger
Pressione max 0.3 MPa
Matrix Highly Cross-Linked Agarose with Dextran surface extender
Intervallo di pH 2 to 14
Tampone di conservazione 20% Ethanol
Tipo di legante Quaternary Amine
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto Q, 100 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol