Learn More
Cytiva Capto Q ImpRes, 25mL
Codice prodotto. 10272990 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
10272990 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10272990 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17547010
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to meet the demands of modern, large-scale manufacturers. Cytiva Capto Q ImpRes, 25ml is a strong anion exchange BioProcess medium that enables fast, efficient, and cost-effective intermediate and polishing protein purification.
Capto Q ImpRes is a BioProcess chromatography medium developed for high-throughput intermediate purification and polishing of a wide range of biopharmaceutical proteins. It is part of an expanded high-res platform based on the Capto product line with traditional ionic group ligands. By combining the high-flow characteristics of agarose Capto media with a small particle size, Capto Q ImpRes delivers excellent pressure-flow properties with impressive resolution and improved productivity. The ability to run at higher flow rates and higher bed heights also increases flexibility in process design.
  • High-resolution purification and polishing—based on the well-established Capto platform
  • Flexible process design—large operational window of flow rates and bed heights
  • High-throughput purifications—easy to optimize and scale up
  • Higher manufacturing productivity enables improved process economy
  • Security of supply and comprehensive technical and regulatory support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Capto Q ImpRes, 25 mL
Matrix High-flow agarose
Da utilizzare con (applicazione) Bioprocess Chromatography
Tipo di legante Quaternary amine
Content And Storage 4°C to 30°C in 20% Ethanol
Binding Strength >55 mg BSA, >48 mg β-lactoglobulin/mL Chromatography Medium
Volume (sistema metrico) 25 mL
Dimensione particelle 36 to 44 μm (d50V)
pH 2 to 12
Quantità 25 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto Q ImpRes, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 16.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.