Descrizione
- Rigid, high flow agarose matrix modified with dextran surface extenders and strong sulfonate cation exchanger
- Combination of high volume throughput and dynamic binding capacity at high flow for raise in productivity
- Withstands effective CIP procedure and is chemically stable
- Available in range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development
Specifica
Specifica
| Quantità | 100 mL |
| Stabilità | 1 M Acetic Acid, 1 M NaOH, 8 M Urea, 6 M Guanidine Hydrochloride, 30% Isopropanol and 70% Ethanol |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Fast, Efficient Capture and Intermediate Protein PurifiCatIon |
| Requisiti di stoccaggio | 4°C to 30°C |
| Product Type | Capto S Media |
| Portata | 700 cm/Hoμr |
| Dimensione particelle | 90 μm |
| Altezza letto (sistema imperiale) | 7.87 in. |
| Altezza letto (sistema metrico) | 20 cm |
| Capacità ionica | 0.11 to 0.14 mM Na+/mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Capto S, 100 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P235-Conservare in luogo fresco.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol