Learn More
Cytiva Capto S™ ImpAct Chromatography Media
Codice prodotto. 15341642 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15341642 25 mL 25mL
15351642 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15341642 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17371701
Capto S ImpAct is a strong cation exchange chromatography medium (resin) developed for polishing of monoclonal antibodies (MAbs) and other biomolecules.
  • High binding capacity, > 100 mg MAb/mL medium.
  • Efficient aggregate removal at high load of monoclonal antibodies.
  • High-resolution polishing based on the well-established Capto platform.
  • Flexibility of design thanks to a large operational window of flow rates and bed heights for easy optimization and scaling.
  • High productivity enabling cost-efficient manufacturing.
  • Security of supply and comprehensive regulatory support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Capto S ImpAct Chromatography Media
Quantità 25 mL
Materiale High-flow agarose
Intervallo di pH 4 to 12
Dimensione particelle 50μm
Matrix Ion Exchange Chromatography Media
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Capto S ImpAct, 25 ml
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.