Descrizione
- High-flow characteristics of Capto media allows for good pressure-flow properties
- High binding capacity and resolution, combined with the ability to run at high flow rates and bed heights, increases productivity and flexibility in process design
- Efficient aggregate removal at high load of monoclonal antibodies
Specifica
Specifica
| Product Type | Capto S ImpAct Chromatography Media |
| Quantità | 100 mL |
| Materiale | High-flow agarose |
| Intervallo di pH | 4 to 12 |
| Dimensione particelle | 50μm |
| Matrix | Ion Exchange Chromatography Media |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Capto S ImpAct, 100 ml
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 18% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.