Learn More
Captopril Disulfide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Captopril Disulfide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H28N2O6S2/c1-11(15(21)19-7-3-5-13(19)17(23)24)9-27-28-10-12(2)16(22)20-8-4-6-14(20)18(25)26/h11-14H,3-10H2,1-2H3,(H,23,24)(H,25,26)/t11-,12-,13+,14+/m1/s1 |
| Peso formulazione | 432.1389 |
| Percent Purity | >95% |