Learn More
Captopril Ethyl Ester, Mikromol™
Codice prodotto. 30049151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049151 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0067.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Captopril Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Captopril Ethyl Ester
CAS 86938-12-7
Nomi componenti o analita Captopril Ethyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C11 H19 N O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-[(2S)-3-mercapto-2-methyl-1-oxopropyl]-L-Proline
InChI Formula InChI=1S/C11H19NO3S/c1-3-15-11(14)9-5-4-6-12(9)10(13)8(2)7-16/h8-9,16H,3-7H2,1-2H3/t8-,9+/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](C)CS
IUPAC Name ethyl (2S)-1-[(2S)-2-methyl-3-sulfanylpropanoyl]pyrrolidine-2-carboxylate
Molecular Weight (g/mol) 245.34
Quantità 100 mg
Peso formulazione 245.1086 g/mol