Learn More
Carbadox, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458736
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16458736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458736 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1340
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Carbadox is a quinoxaline-di-N-oxide antibiotic compound which is widely fed to nursery-age pigs to control enteric diseases and improve feed efficiency.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbadox
Forma fisica Solid
CAS 6804-07-5
Colore Yellow
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H10N4O4
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità DMSO : 3.57 mg/mL (13.61 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES [O-][N+]1=C2C=CC=CC2=[N+]([O-])C(/C=N/NC(OC)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 262.22
Peso formulazione 262.22
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only