Learn More
Carbamate Pesticide Mixture 673 79 μg/mL (100 mg/kg) in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30313965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313965 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313965 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA50000673ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
CAS 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 2032-59-9, 63-25-2, 1563-66-2
Nomi componenti o analita Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Aminocarb∣Carbaryl∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Fenobucarb∣Indoxacarb∣Isoprocarb∣Methiocarb∣Methomyl∣Metolcarb∣Pirimicarb∣Propoxur
Shipping Condition +20°C
Certificazione/Conformità ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Quantità 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldicarb 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 79 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 79 μg/mL∣Aminocarb 79 μg/mL∣Carbaryl 79 μg/mL∣Carbofuran 79 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 79 μg/mL∣Fenobucarb 79 μg/mL∣Indoxacarb 79 μg/mL∣Isoprocarb 79 μg/mL∣Methiocarb 79 μg/mL∣Methomyl 79 μg/mL∣Metolcarb 79 μg/mL∣Pirimicarb 79 μg/mL∣Propoxur 79 μg/mL