Learn More
Carbamazepine 10,11-epoxide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30326498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326498 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326498 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA10968550AL100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Nomi componenti o analita Carbamazepine-10,11-epoxide
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Quantità 1 mL
Peso formulazione 252.0899 g/mol