Learn More
Carbamazepine 10,11-Epoxide, Mikromol™
Codice prodotto. 17932456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932456 100 mg 100mg
17923046 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17932456 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0076.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Carbamazepine 10,11-Epoxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine-10,11-epoxide
CAS 36507-30-9
Nomi componenti o analita Carbamazepine-10,11-epoxide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
IUPAC Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Quantità 100 mg
Peso formulazione 252.0899 g/mol