Learn More
Carbamazepine 10,11-Epoxide, TRC
Codice prodotto. 17930385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17930385 10 mg 10mg
17974075 50 mg 50mg
17965035 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17930385 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17585010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36507-30-9
Formula molecolare C15 H12 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 252.27
Sinonimo Carbamazepine 10,11-Epoxide, 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide, 10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide 10,11-epoxide, 10,11-Epoxycarbamazepine, Carbamazepine 10,11-epoxide, Carbamazepine 10,11-oxide, GP 49-023
IUPAC Name 1a,10b-Dihydro-6H-dibenz[b,f]oxireno[d]azepine-6-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine-10,11-epoxide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
Peso formulazione 252.0899
Percent Purity >95%