Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbamazepine, 98%
Codice prodotto. 10327671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10327671 5 g Bottiglia in vetro 5g
10607754 1 g Bottiglia in vetro 1g
10337671 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10327671 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 344360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Carbamazepine (Carbamazepen), CAS # 298-46-4, is an aromatic ring of the dibenzoazepine class that acts as a sodium channel blocker. | CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Carbamazepine is an aromatic ring of the dibenzoazepine class that acts as a sodium channel blocker
  • It is a tricyclic antidepressant-like drug that reduces post-tetanic potentiation
Applications
  • Carbamazepine can be used as a sodium channel blocker and as a glutamate-transporter agonist to reduce neural activity and produce inhibitory effects in the brain
  • Carbamazepine is useful in the research of pain, epilepsy, and manic depression
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-46-4
Formula molecolare C15H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Numero MDL MFCD00005073
InChI Key FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine
Nota nome 98%
Punto di fusione 189°C to 192°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 1783
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone,propylene glycol,dmf,slightly soluble in ethanol,glacial acetic acid
IUPAC Name 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbamazepine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.