Learn More
Carbamazepine, 98%
Codice prodotto. 15444929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15444929 100 g 100g
15434929 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15444929 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J62590.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 298-46-4 | C15H12N2O | 236.27 g/mol
Carbamazepine is used as cytochrome P450 3A4 inducing anti-epileptic drug and ligand for the GABA-A receptor benzodiazepine modulatory site. Carbamazepine is typically used for the treatment of seizure disorders and neuropathic pain. It is associated with other medications and used to treat schizophrenia as well as a second line agent in bipolar disorders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in ethanol, acetone, propylene glycol, chloroform, dimethyl sulfoxide, methanol, dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Notes
Store in cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-46-4
Formula molecolare C15H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Numero MDL MFCD00005073
InChI Key FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo carbamazepine, tegretol, 5h-dibenzo b,f azepine-5-carboxamide, carbamazepen, carbazepine, finlepsin, carbamezepine, equetro, tegretal, biston
PubChem CID 2554
ChEBI CHEBI:3387
IUPAC Name 2-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,9,11,13-heptaene-2-carboxamide
SMILES NC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=CC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine
Punto di fusione 189°C to 192°C
Colore White
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,1781
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol,acetone,propylene glycol,chloroform,dimethyl sulfoxide,methanol,dimethyl fluoride,ethylene glycol and monoethyl ether. Slightly soluble in glacial acetic acid. Insoluble in water.
Peso formulazione 236.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbamazepine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbamazepine