Learn More
Carbamazepine, MedChemExpress
Descrizione
Carbamazepine, a sodium channel blocker, is an anticonvulsant drug.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbamazepine |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 298-46-4 |
| Colore | White |
| Quantità | 500 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C15H12N2O |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | CBZ NSC 169864 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (423.24 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only