Learn More
Carbamazepine, TRC
Codice prodotto. 30137434
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137434 25 g 25g
17963135 1 g 1g
17945105 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137434 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC17584025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 298-46-4
Formula molecolare C15 H12 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 236.27
Sinonimo 5-Carbamoyl-5H-dibenz[b,f]azepine, Amizepin, Biston, CBZ, Calepsin, Carbamazepen, Carbamazepin, Carbamazepine, Carbatrol, Carbazepine, Carbelan, Epitol, Equetro, Finlepsin, G 32883, Geigy 32883, Karbamazepin, Karbelex, Karberol, NSC 169864, Neurotol, Neurotop, Sirtal, Stazepine, Tegretal, Tegretol, Tegretol XR, Telesmin, Timonil
IUPAC Name benzo[b][1]benzazepine-11-carboxamide
SMILES NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifica
Materiale o nome chimico Carbamazepine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
Peso formulazione 236.095
Percent Purity >95%