Learn More
MERS-CoV Spike Protein Antibody, HRP, R&D Systems™
Codice prodotto. 18601439 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601439 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18601439 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP306408H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    766.57€
    673.05€ / 0.1mL
    Risparmia 93.52€
    12% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
MERS-CoV Spike Protein Polyclonal specifically detects MERS-CoV Spike Protein in MERS-CoV samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene MERS-CoV Spike Protein
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato HRP
Formulazione PBS
Alias gene MERS S glycoprotein, MERS S1, MERS S2, MERS Spike glycoprotein, MERS Spike Protein, MERS-CoV S glycoprotein, Middle East respiratory syndrome-related coronavirus Spike glycoprotein, Spike glycoprotein, spike protein, Spike RBD, surface glycoprotein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant MERS-CoV (Accession#: AFS88936.1; Met1-Trp1297).
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 14254594
Target Species MERS-CoV
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus