Learn More
R&D Systems™ Carbamoylcholine chloride
Descrizione
Cholinergic receptor agonist that is resistant to the action of cholinesterases. Blocks apoptosis in cerebellar granule neurons.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbamoylcholine chloride |
| CAS | 51-83-2 |
| Quantità | 100 mg |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C6H15ClN2O2 |
| Peso formulazione | 182.65 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 182.65 |