Learn More
Carbendazim, MedChemExpress
Descrizione
Carbendazim is a potent and orally active broad-spectrum benzimidazole fungicide and can be acts as a pesticide for fungal diseases research, such as Seproria, Fusarium and Sclerotina. Carbendazim is a benzimidazole (HY-Y1825) derivative with antitumor activity and used for cancer research, especially advanced solid tumors and lymphoma.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Carbendazim |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 10605-21-7 |
| Colore | White |
| Quantità | 1 g |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C9H9N3O2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | COVID-19-immunoregulation |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 6.8 mg/mL (35.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(OC)NC1=NC2=CC=CC=C2N1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only