Learn More
Carbenicillin disodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16440978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16440978 5 g 5g
16422219 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16440978 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0525A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Carbenicillin disodium is a beta-lactam penicillin derivative that interference with final stage of bacterial cell wall synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenicillin disodium
CAS 4800-94-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Quantità 5 g
Sinonimo Sodium carbenicillin
Informazioni di solubilità H2O : 125 mg/mL (295.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (147.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C(C)(C)S[C@]1([H])[C@@H]2NC(C(C(O[Na])=O)C3=CC=CC=C3)=O)N1C2=O)O[Na]
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Peso formulazione 422.36
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only