Learn More
Thermo Scientific Chemicals Carbenicillin disodium salt, 90%
Codice prodotto. 15535146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15535146 5 g 5g
15525146 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15535146 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 455360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Carbenicillin disodium salt, CAS # 4800-94-6, is the disodium salt form of carbenicillin, a semisynthetic compound with broad-spectrum antibacterial and β-lactamase-resistant activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
  • Carbenicillin disodium salt is a semisynthetic compound with antibacterial and β-lactamase-resistant activities and is effective against gram-negative bacteria
  • In in vitro studies, carbenicillin disodium salt can totally suppress the proliferation of Agrobacterium
Application
  • Due to its antibacterial activity this compound can be used to control bacterial cell wall synthesis by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. This can lead to incomplete bacterial cell wall synthesis to eventually cause cell lysis
  • It has also been used in studies to evaluate the role of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4800-94-6
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Numero MDL MFCD00077683
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC Name disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenicillin disodium salt
Tipo Carbenicillin Disodium Salt
Punto di fusione >200.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Acqua 6% max.
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 400°C
Punti di ebollizione 738.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Peso formulazione 422.36
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin disodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.