Learn More
Carbenicillin (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10396833
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Vetro ambrato
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396833 5 g Vetro ambrato 5g
10438923 250 mg Vetro ambrato 250mg
10163193 1 g Vetro ambrato 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10396833 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP26485
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Used for the selection of ampicillin-resistant transformed cells and for the study of penicillin-sensitive transpeptidases in cell wall biosynthesis. Antimicrobial spectrum: Gram-positive and Gram-negative bacteria, Pseudomonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4800-94-6
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Numero MDL MFCD00077683
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinonimo α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC Name disodium (2S,5R,6R)-6-(2-carboxylato-2-phenylacetamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenicillin
Tipo Carbenicillin
Nota nome Disodium Salt
Forma fisica Solid
Punto di fusione 200°C
Imballaggio Vetro ambrato
Potency 770μg/mg min.
Acqua 6% Max.
Colore White
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio ≥92 %
Punti di ebollizione 738°C
Peso formulazione 422.4
Percent Purity 92% min.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin disodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin disodium salt