Learn More
Carbenicillin disodium salt, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11470952 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11470952 1 g 1g
11480952 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470952 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219509201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    177.45€ / 1g
    Risparmia 9.55€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 4800-94-6
Formula molecolare C17H16N2Na2O6S
Molecular Weight (g/mol) 422.36
Numero MDL MFCD00077683
InChI Key RTYJTGSCYUUYAL-YCAHSCEMSA-L
Sinonimo α-Carboxybenzylpenicillin
PubChem CID 20933
ChEBI CHEBI:34609
IUPAC Name disodium;(2S,5R,6R)-6-[(2-carboxylato-2-phenylacetyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
SMILES [Na+].[Na+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)C(C([O-])=O)C3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Carbenicillin disodium salt
Tipo Carbenicillin Disodium Salt
Forma fisica Powder
Colore Yellow
Quantità 1 g
Peso formulazione 422.4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Carbenicillin Disodium Salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Carbenicillin Disodium Salt